2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₉H₂F₈O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD30830086 Numéro CAS: 2149589-88-6 |