Imprimer
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluorobenzenethiol
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 173 EUR
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Poids moléculaire: 207.063 g/mol
Point d'ébullition: 112…116 °C (35 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475473
Numéro CAS: 55389-14-5