Imprimer
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 671 EUR
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460320
Numéro CAS: 1274904-33-4