Imprimer
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56064-1G PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA 58 EUR
APOSPC56064-1G APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆FIO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24107165
Numéro CAS: 1542632-91-6