Imprimer
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56063-1G PC56063-250MG PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA 272 EUR
APOSPC56063-1G APOSPC56063-250MG APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Poids moléculaire: 256.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190652
Numéro CAS: 161952-62-1