Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56046-1G PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA 429 EUR
APOSPC56046-1G APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527440
Numéro CAS: 1197236-32-0