2,2-Difluoropropanenitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₃F₂N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07780127 Numéro CAS: 49781-49-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |