Imprimer
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 799 EUR
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256209
Numéro CAS: 859538-41-3