Imprimer
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 111 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₄S
Poids moléculaire: 232.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143295
Numéro CAS: 1215074-49-9