Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56027-1G PC56027-250MG PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA 299 EUR
APOSPC56027-1G APOSPC56027-250MG APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107203
Numéro CAS: 1204219-98-6