Imprimer
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56022-1G PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 66.7 EUR
APOSPC56022-1G APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847292
Numéro CAS: 1201597-23-0