Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 377 EUR
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formule: C₄HBrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660139
Numéro CAS: 933673-61-1