Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC55523-1G PC55523-250MG PC55523-5G
APOSPC55523-1GEA 575 EUR
APOSPC55523-1G APOSPC55523-250MG APOSPC55523-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₅NO
Poids moléculaire: 213.105 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28790978
Numéro CAS: 1100833-35-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III