Imprimer
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC55436-1G PC55436-250MG
APOSPC55436-1GEA 632 EUR
APOSPC55436-1G APOSPC55436-250MG
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185559
Numéro CAS: 1214350-80-7