Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzene
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 654 EUR
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₃BrF₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2137951-06-3