5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅FN₂O₂ Point de fusion: 259 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411724 Numéro CAS: 171178-43-1 |