Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC5494-1G PC5494-250MG PC5494-5G
APOSPC5494-1GEA 217 EUR
APOSPC5494-1G APOSPC5494-250MG APOSPC5494-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 98%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₄BF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501039
Numéro CAS: 1218790-40-9