3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₆O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052963 Numéro CAS: 1048922-46-8 |