Imprimer
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 706 EUR
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631696
Numéro CAS: 240490-01-1