Imprimer
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5462-1G PC5462-5G PC5462-250MG
APOSPC5462-1GEA 94.4 EUR
APOSPC5462-1G APOSPC5462-5G APOSPC5462-250MG
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Formule: C₄H₆F₃NO₂
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784293
Numéro CAS: 453-34-9