Imprimer
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5434-1G PC5434-25G PC5434-5G
APOSPC5434-1GEA 79.9 EUR
APOSPC5434-1G APOSPC5434-25G APOSPC5434-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₅F₇O
Point d'ébullition: 116…117 °C (630 mm Hg)
Densité: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039292
Numéro CAS: 755-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III