Imprimer
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC540099-100G PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA 435 EUR
APOSPC540099-100G APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formule: C₁₃H₇ClFIO
Poids moléculaire: 360.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22665920
Numéro CAS: 915095-86-2