Imprimer
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC540091-1G PC540091-5G
APOSPC540091-1GEA 66.7 EUR
APOSPC540091-1G APOSPC540091-5G
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
Formule: C₅H₇BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144891
Numéro CAS: 111773-24-1