Imprimer
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 183 EUR
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formule: C₇H₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22414499
Numéro CAS: 1211539-82-0