Imprimer
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC540072-1G PC540072-100MG PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA 473 EUR
APOSPC540072-1G APOSPC540072-100MG APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₇ClFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30533071
Numéro CAS: 1411774-27-0
UN: 3265
ADR: 8,III