Imprimer
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 165 EUR
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formule: C₇HF₄IO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28359658
Numéro CAS: 110625-15-5