Imprimer
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
PC5378-1G PC5378-5G
APOSPC5378-1GEA 143 EUR
APOSPC5378-1G APOSPC5378-5G
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03414359
Numéro CAS: 59089-68-8