Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5374-1G PC5374-250MG
APOSPC5374-1GEA 59.6 EUR
APOSPC5374-1G APOSPC5374-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Formule: C₆H₂BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226611
Numéro CAS: 1159512-38-5