Imprimer
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 271 EUR
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Poids moléculaire: 197.956 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32220289
Numéro CAS: 1146614-45-0