Imprimer
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-chloro-4,5-difluorobenzoate
PC53616-1G PC53616-5G
APOSPC53616-1GEA 42.2 EUR
APOSPC53616-1G APOSPC53616-5G
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Poids moléculaire: 206.574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698002
Numéro CAS: 1214344-87-2