Imprimer
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 260 EUR
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Formule: C₈H₄Cl₂FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12172978
Numéro CAS: 1153285-12-1