Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅ClFNO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12172989 Numéro CAS: 1070893-15-0 |