Imprimer
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53607-1G PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA 574 EUR
APOSPC53607-1G APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formule: C₁₁H₈F₆O₃
Poids moléculaire: 302.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32663533
Numéro CAS: 721961-57-5