Imprimer
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53603-1G PC53603-250MG PC53603-5G
APOSPC53603-1GEA 311 EUR
APOSPC53603-1G APOSPC53603-250MG APOSPC53603-5G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31417685
Numéro CAS: 2101195-08-6