Imprimer
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53592-1G PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA 105 EUR
APOSPC53592-1G APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈BrFN₂O
Poids moléculaire: 259.075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24134033
Numéro CAS: 1503577-74-9