Imprimer
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53590-1G PC53590-250MG
APOSPC53590-1GEA 105 EUR
APOSPC53590-1G APOSPC53590-250MG
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈BrFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200331
Numéro CAS: 1566125-49-2