1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrClF Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800685 Numéro CAS: 200190-87-0 |