Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53587-100MG PC53587-250MG
APOSPC53587-100MGEA 120 EUR
APOSPC53587-100MG APOSPC53587-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20492606
Numéro CAS: 1206975-33-8