Imprimer
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 567 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31726336
Numéro CAS: 2091157-39-8