Imprimer
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 364 EUR
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09870037
Numéro CAS: 51422-01-6