Imprimer
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 638 EUR
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28741480
Numéro CAS: 1807261-59-1