Imprimer
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 574 EUR
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₃INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31710613
Numéro CAS: 2366994-47-8