Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 43.5 EUR
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033157
Numéro CAS: 914225-67-5