Imprimer
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 522 EUR
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Poids moléculaire: 226.555 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192651
Numéro CAS: 134099-29-9