2,4-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-DL-2,4-DiF-Phg-OH, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)ethanoic acid, 2-Amino-2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid, Amino(2,4-difluorophenyl)acetic acid
Formule:
C₈H₇F₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02662503 Numéro CAS: 240409-02-3 |