Imprimer
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53567-1G PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA 435 EUR
APOSPC53567-1G APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30729943
Numéro CAS: 2149590-33-8