5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
Formule:
C₆H₄BBrF₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18783127 Numéro CAS: 2096331-76-7 |