Imprimer
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 876 EUR
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256527
Numéro CAS: 1211523-68-0