Imprimer
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 105 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976517
Numéro CAS: 1447671-68-2