2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BF₄O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD30729940 Numéro CAS: 622383-86-2 |